Läs mer
Dietylfenylmalonat, 98 %
Produktkod. 10418300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10418300 1 L Glasflaska 1 L
10193430 5 mL Glasflaska 5ml
10001620 100 mL Glasflaska 100ml
10376980 250 mL Glasflaska 250ml
10751925 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10418300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150260010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-13-6
MDL-nummer MFCD00009144
InChI-nyckel FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC-namn dietyl-2-fenylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phenylmalonate
Smältpunkt 16,0 °C till 17,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL
Kokpunkt 170,0 °C till 172,0 °C (14,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H16O4
Linjär formel C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Brytningsindex 1,4903 till 1,4923
Kvantitet 1 L
Beilstein 09, 854
Molekylvikt (g/mol) 236.267
Formel vikt 236.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.