Läs mer
Dietylfenylmalonat, TRC
Produktkod. 30372169
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30372169 500 mg
1 options
Produktkod. 30372169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444823500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Molekylformel C13H16O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
IUPAC-namn dietyl 2-fenylpropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 236.26
Formel vikt 236.1049