Läs mer
Diethyl phenylthiomethylphosphonate, 96%
Produktkod. 11440254
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440254 50 g 50g
11430254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13660.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38066-16-9 | C11H17O3PS | 260.288 g/mol
Dietylfenyltiometylfosfonat används för att producera dietylfosforylmetylfenylsulfoxid, kemiska reagens, farmaceutisk forskning, farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Dietylfenyltiometylfosfonat används för att producera dietylfosforylmetylfenylsulfoxid, kemiska reagenser, farmaceutisk forskning, farmaceutiska mellanprodukter
.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38066-16-9
Molekylformel C11H17O3PS
Molekylvikt (g/mol) 260.288
MDL-nummer MFCD00015130
InChI-nyckel FBUXEPJJFVDUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylthiomethylphosphonate, diethyl phenylthio methyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate, phosphonic acid, phenylthio methyl-, diethyl ester, diethoxy phenylthiomethyl phosphino-1-one, diethylphenylthiomethylphosphonate, acmc-1bn85, diethyl-phenylthiomethylphosphonate, diethyl methylthiobenzyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate #
PubChem CID 99227
IUPAC-namn dietoxifosforylmetylsulfanylbensen
LEDER CCOP(=O)(CSC1=CC=CC=C1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Densitet 1.174
Kokpunkt 146°C to 148°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 50 g
Beilstein 1246215
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 260.29
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.