Läs mer
Diethyl Phosphate-13C4 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Phosphate-13C4 Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| Formel vikt | 180.0349 |
| Procent renhet | >95% |