missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethyl Phosphate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30134103
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134103 2.5 g 2.5g
30005321 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4447202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2870-30-6
Molekylformel C4H10NaO4P
Molekylvikt (g/mol) 176.08
Synonym Phosphoric Acid Diethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Phosphate, Diethyl Sodium Phosphate, Sodium Diethyl Phosphate;
LEDER CCOP(=O)([O-])OCC.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethyl Phosphate Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 176.0214
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.