Läs mer
Dietylftalat, 99 %
Beskrivning
Dietylftalat används vid tillverkning av parfymer, acetylsalicylsyra, plast och myggmedel. Det används i kosmetiska formuleringar och produkter för personlig vård som sprayer, nagellack och parfymer. Det fungerar som en alkoholdenatureringsmedel. Det används också som kamferersättning, mjukgörare i fasta raketdrivmedel och vätmedel. Det kan användas som ytsmörjmedel i livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Utöver detta används den som tvättmedelsbas och aerosolspray.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylftalat används vid tillverkning av parfymer, acetylsalicylsyra, plaster och myggmedel. Det används i kosmetiska formuleringar och produkter för personlig vård som sprayer, nagellack och parfymer. Det fungerar som en alkoholdenatureringsmedel. Det används också som kamferersättning, mjukgörare i fasta raketdrivmedel och vätmedel. Det kan användas som ytsmörjmedel i livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Utöver detta används den som tvättmedelsbas och aerosolspray.
Löslighet
Blandbar med etanol, kloroform, dietyleter, bensen, aceton, vegetabiliska oljor, ketoner, koltetraklorid, estrar, aromatiska kolväten och metanol. Något blandbar med vatten och alifatiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, permanganater och alkalier. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl phthalate |
| Smältpunkt | -64 °C |
| Densitet | 1.118 |
| Kokpunkt | 296 °C till 298 °C |
| Flampunkt | 160 °C (320 °F) |
| Brytningsindex | 1.502 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1912500 |
| Merck Index | 14,7371 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol, kloroform, dietyleter, bensen, aceton, vegetabiliska oljor, ketoner, koltetraklorid, ester, aromatiska kolväten och metanol. Lätt blandbar med vatten och alifatiska lösningsmedel. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl phthalate
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.