Läs mer
Dietylftalat, 99 %
Produktkod. 11428157
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428157 2500 g 2500g
11418157 250 g 250g
11408157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17529.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.60 SEK
    819.65 SEK / 2500g
    Save 93.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Dietylftalat används vid tillverkning av parfymer, acetylsalicylsyra, plast och myggmedel. Det används i kosmetiska formuleringar och produkter för personlig vård som sprayer, nagellack och parfymer. Det fungerar som en alkoholdenatureringsmedel. Det används också som kamferersättning, mjukgörare i fasta raketdrivmedel och vätmedel. Det kan användas som ytsmörjmedel i livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Utöver detta används den som tvättmedelsbas och aerosolspray.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylftalat används vid tillverkning av parfymer, acetylsalicylsyra, plaster och myggmedel. Det används i kosmetiska formuleringar och produkter för personlig vård som sprayer, nagellack och parfymer. Det fungerar som en alkoholdenatureringsmedel. Det används också som kamferersättning, mjukgörare i fasta raketdrivmedel och vätmedel. Det kan användas som ytsmörjmedel i livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Utöver detta används den som tvättmedelsbas och aerosolspray.
Löslighet
Blandbar med etanol, kloroform, dietyleter, bensen, aceton, vegetabiliska oljor, ketoner, koltetraklorid, estrar, aromatiska kolväten och metanol. Något blandbar med vatten och alifatiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, permanganater och alkalier. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-66-2
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00009111
InChI-nyckel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-namn dietylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phthalate
Smältpunkt -64 °C
Densitet 1.118
Kokpunkt 296 °C till 298 °C
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1912500
Merck Index 14,7371
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, kloroform, dietyleter, bensen, aceton, vegetabiliska oljor, ketoner, koltetraklorid, ester, aromatiska kolväten och metanol. Lätt blandbar med vatten och alifatiska lösningsmedel.
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl phthalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.