Läs mer
Dietylftalat, 99 %
Produktkod. 10569410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10569410 1 L Glasflaska 1 L
10376080 25 mL Glasflaska 25ml
10714801 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10443825 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10569410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114520010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.83 SEK
    556.65 SEK / 1 L
    Save 63.18 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-66-2
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00009111
InChI-nyckel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-namn dietylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phthalate
Namnnotering 99%
Densitet 1.1180g/mL, 1.118
Kokpunkt 298,0 °C till 299,0 °C
Flampunkt 156 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5010 till 1,5030
Kvantitet 1 L
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, dietyleter, aceton, bensen, kloroform, koltetraklorid
Viskositet 12 mPa (20 °C)
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.