Läs mer
Dietylftalat, Mikromol™
Produktkod. 17928654
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17928654 100 mg
1 options
Produktkod. 17928654 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.28
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dietylftalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Analyt- eller komponentnamn Diethyl phthalate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diethyl Phthalate
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
IUPAC-namn Dietylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 222,0892 g/mol