Läs mer
Dietylftalat, TRC
Produktkod. 30012499
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012499 100 g
30011852 500 g
17918324 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444770100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-66-2
Molekylformel C12 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
IUPAC-namn Dietylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 222.0892
Procent renhet >95%