Läs mer
Dietyl (ftalimidometyl)fosfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444557 5 g 5g
11454557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21096.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33512-26-4 | C13H16NO5P | 297.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33512-26-4
Molekylformel C13H16NO5P
Molekylvikt (g/mol) 297.247
MDL-nummer MFCD00134313
InChI-nyckel IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
PubChem CID 1924456
IUPAC-namn 2-(dietoxifosforylmetyl)isoindol-1,3-dion
LEDER CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 297.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.