missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl Pimelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Pimelate |
| CAS | 2050-20-6 |
| Molekylformel | C11H20O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vikt | 216.1362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?