Läs mer
Diethyl Pimelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Pimelate |
| CAS | 2050-20-6 |
| Molekylformel | C11H20O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vikt | 216.1362 |