Läs mer
Dietylpropylmalonat, TRC
Produktkod. 30370949
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30370949 5 g
1 options
Produktkod. 30370949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4448055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diethyl Propylmalonate
CAS 2163-48-6
Molekylformel C10 H18 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Valproic Acid Impurity 18
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
LEDER CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-propylpropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.1205
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.