Läs mer
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10259343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259343 5 g Glasflaska 5g
10166683 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296520050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37687-24-4
Molekylformel C9H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 212.21
MDL-nummer MFCD00152167
InChI-nyckel MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
PubChem CID 142184
IUPAC-namn dietyl-lH-pyrazol-3,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 51.0°C to 55.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 212.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.