Läs mer
Dietylpyrokarbonat, 97 %, rent
Produktkod. 10417970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417970 25 g Glasflaska 25g
10052140 5 g Glasflaska 5g
10114380 100 g Glasflaska 100g
10794264 500 g Glasflaska 500g
11995151 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10417970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170250250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609-47-8
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00009106
InChI-nyckel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-namn etoxikarbonyletylkarbonat
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl pyrocarbonate
Densitet 1.1175g/mL, 1.1175
Kokpunkt 93,0 °C till 94,0 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt 69 °C
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O(CO2C2H5)2
Brytningsindex 1,3960 till 1,4000
Kvantitet 25 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: långsam nedbrytning. Andra lösligheter: mycket lösliga i aceton, etanol, ligroin
Viskositet 1,97 mPa (20 °C)
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl pyrocarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.