Läs mer
Diethyl pyrocarbonate, 97%, pure
Produktkod. 10794264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10794264
Brand: Thermo Scientific Acros 170255000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609-47-8
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00009106
InChI-nyckel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-namn etoxikarbonyletylkarbonat
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl pyrocarbonate
Densitet 1.1175g/mL, 1.1175
Kokpunkt 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 69°C
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O(CO2C2H5)2
Brytningsindex 1.3960 to 1.4000
Kvantitet 500 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Löslighetsinformation Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viskositet 1.97 mPa.s (20°C)
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl pyrocarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.