Beskrivning
- En stark, ospecifik hämmare av ribonukleas
- Reagerar med N 1 av histidinrester i proteiner under milda förhållanden
- Används för att tvärbinda och modifiera proteiner genom etoxiformylering av NH 2 och imidazolgrupper i proteiner
- Reagerar med aminer och kan därför inte användas med Tris Buffer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Stark, ospecifik hämmare av ribonukleas
- Reagerar med N1 av histidinrester i proteiner under milda förhållanden
- Används för att tvärbinda och modifiera proteiner genom etoxiformylering av NH2- och imidazolgrupper i proteiner
- Reagerar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Pyrocarbonate |
| Smältpunkt | 69 °C |
| Densitet | 1.101 |
| Kokpunkt | 93 °C till 94 °C (18 mmHg) |
| Flampunkt | 69 °C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Brytningsindex | 1.398 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Beilstein | 637031 |
| Formel vikt | 162.14 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.