Beskrivning
DEPC inaktiverar RNas i lösning vid cirka 0,1 % (v/v). Det hämmar ryanodinbindningen till ryanodin/Ca2+-receptorkanalerna i skelettmuskulaturen på ett dos- och tidsberoende sätt och ökar Ca2+-permeabiliteten för SR vesiklar. DEPC är effektiv som en nukleashämmare med en mängd olika användningsområden:
- Modifieringsreagens för His- och Tyr-rester i proteiner
- Robust sond för strukturella störningar i dsDNA, som reagerar med helt eller delvis ostaplade baser
- Används för att modifiera proteiner och nukleinsyror
- PCR-reaktion för behandling av avjoniserat vatten, vilket minskar risken för att RNA bryts ned av RNaser
- Dot blot-hybridisering, för att späda ut totalt RNA isolerat från olika mikroorganismer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1609-47-8 |
| Densitet | 1,101 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kokpunkt | 93 °C till 94 °C (18 mmHg) (litteratur) |
| Molekylformel | C6H10O5 |
| Brytningsindex | n20/D 1.398 (Lit.) |
| MDL-nummer | MFCD00009106 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkoholer, ester, ketoner, kolväten. En 50 % w/w-lösning i etanol kan beredas. Långsamt löslig i vatten med hydrolytisk nedbrytning som ger etanol och CO2. |
| InChI-nyckel | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl Pyrocarbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate