Läs mer
Dietylpyrokarbonat, MP Biomedicals
Produktkod. 11496662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496662 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11496662 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215090225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1776.01 SEK / 25ml
    Save 88.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ribonukleasinhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Densitet Densitet 1,12 g/ml, 1,1 sp. gr.
Molekylformel C6H10O5
MDL-nummer MFCD00009106
Kvantitet 25 mL
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI-nyckel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC-namn etoxikarbonyletylkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formel vikt 162.14
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..