Läs mer
Dietylpyrokarbonat, TRC
Produktkod. 30369290
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30369290 25 g
1 options
Produktkod. 30369290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44204525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Molekylformel C6H10O5
Kvantitet 25 g
Synonym Dicarbonic Acid, Diethyl Ester, Formic Acid, Oxydi-, Diethyl Ester, Pyrocarbonic Acid Diethyl Ester, Baycovin, DEPA, DEPC, Dekapex, Diethyl Dicarbonate, Diethyl Oxydiformate, Diethyl Pyrocarbonate, Piref, Ue 5908
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.0528