Läs mer
Diethyl-pythiDC, MedChemExpress
Produktkod. 16463788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463788 10 mg 10mg
16462856 25 mg -
16460167 50 mg -
16424846 100 mg -
16406517 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103068
MedChemExpress Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).
Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl-pythiDC
Fysisk form Solid
CAS 1821370-70-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H14N2O4S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (108.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C2=NC=C(C(OCC)=O)S2)N=C1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 306.34
Formel vikt 306.34
Procent renhet 99.75%