Läs mer
Dietyl Rivastigmin, TRC
Produktkod. 30378228
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378228 100 mg
30371429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444950100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1230021-34-7
Molekylformel C15 H24 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 264.3633
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
IUPAC-namn [3-[(1S)-1-(dimetylamino)etyl] fenyl] N,N-dietylkarbamat
LEDER CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Formel vikt 264.1838