Läs mer
Diethyl sec-butylmalonate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11368705
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368705 25 g 25g
11358705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12253.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-27-2
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.277
MDL-nummer MFCD00015194
InChI-nyckel MIIZSUOEOUHAIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sec-butylmalonate, diethyl 2-sec-butyl malonate, sec-butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 1-methylpropyl malonate, diethyl 1-methylpropylmalonate, sec-butylmalonic acid, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-sec-butyl propanedioate, diethyl s-butylmalonate, diethylsec-butylmalonate, acmc-209prt
PubChem CID 78940
IUPAC-namn diethyl 2-butan-2-ylpropanedioate
LEDER CCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl sec-butylmalonate
Densitet 0.98
Kokpunkt 110°C to 114°C (18 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1709561
Formel vikt 216.28
Procent renhet 96%