Läs mer
Dietyl Stilbestrol beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30004506
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004506 5 mg
30008606 1 mg
30008318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4450205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2408-40-4
Molekylformel C24 H28 O8
Molekylvikt (g/mol) 444.47
Synonym Diethyl Stilbestrol-B-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[(E)-4-(4-hydroxyfenyl)hex-3-en-3-yl]fenoxi]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)\c3ccc(O)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylstilbestrol beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28O8/c1-3-17(13-5-9-15(25)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)31-24-21(28)19(26)20(27)22(32-24)23(29)30/h5-12,19-22,24-28H,3-4H2,1-2H3,(H,29,30)/b18-17+/t19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
Formel vikt 444.1784
Procent renhet >95%