Läs mer
Dietylsuberat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477776
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477776 250 g 250g
11467776 50 g 50g
11344499 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14735.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2050-23-9 | C12H22O4 | 230.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2050-23-9
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.30
MDL-nummer MFCD00009217
InChI-nyckel PEUGOJXLBSIJQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl suberate, ethyl suberate, octanedioic acid, diethyl ester, diethylsuberate, suberic acid diethyl ester, 1,8-diethyl octanedioate, acmc-1ce5z, ksc492k9j, octanedioic acid diethyl ester, octanedioic acid,1,8-diethyl ester
PubChem CID 16301
IUPAC-namn dietyloktandioat
LEDER CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl suberate
Densitet 0.98
Kokpunkt 282°C to 283°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3CH2O2C(CH2)6CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 250 g
Beilstein 1785500
Formel vikt 230.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.