Läs mer
Diethyl succinate, 98%
Produktkod. 11462438
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462438 10,000 g 10000g
11334499 100 g 100g
11452438 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15777.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Det används som mjukgörare, maskeringsmedel, mjukgörare och lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel Det används som mjukgörande medel, maskeringsmedel, mjukgörare och lösningsmedel
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-25-1
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.196
MDL-nummer MFCD00009208
InChI-nyckel DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC-namn dietylbutandioat
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl succinate
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.043
Kokpunkt 216°C to 218°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 10,000 g
Beilstein 907645
Merck Index 14,8869
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.