Läs mer
Diethyl succinate, 98%
Produktkod. 15189183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastburk
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15189183 25 kg Plastburk 25kg
10225440 1 kg Glasflaska 1kg
10494025 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15189183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150540250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-25-1
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.2
MDL-nummer MFCD00009208
InChI-nyckel DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC-namn dietylbutandioat
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl succinate
Aciditet 0.2mg KOH/g max.
Smältpunkt -20.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 217.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastburk
Linjär formel C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4190 to 1.4210
Kvantitet 25 kg
Beilstein 02,609
Merck Index 15,8999
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.