Läs mer
Diethyl Succinate, TRC
Produktkod. 30380272
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30380272 1 g
1 options
Produktkod. 30380272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4450601G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid diethyl ester
CAS 123-25-1
Molekylformel C8 H14 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Succinic acid-diethyl ester, Butanedioic acid, 1,4-diethyl ester (ACI), Butanedioic acid, diethyl ester (9CI), Succinic acid, diethyl ester (6CI, 8CI), 1,4-Diethyl butanedioate, Butandioic acid diethyl ester, Clorius, DESU, Diethyl 1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl butanedioate, Diethyl succinate, Ethyl succinate, NSC 8875
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)OCC
IUPAC-namn diethyl butanedioate
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Formel vikt 174.0892