Läs mer
Dietylsulfat, 99 %
Produktkod. 10627763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627763 10 L Plast trumma 10 L
10560401 25 mL Glasflaska 25ml
10589410 1 L Glasflaska 1 L
10438450 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10627763 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114560100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 64-67-5
Molekylformel C4H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 154.18
MDL-nummer MFCD00009099
InChI-nyckel DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC-namn dietylsulfat
LEDER CCOS(=O)(=O)OCC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diethyl sulfate
Smältpunkt -24,0 °C
Densitet 1.1795g/mL, 1.1795
Kokpunkt 208,0 °C
Flampunkt 104 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel (C2H5O)2SO2
Brytningsindex 1,3990 till 1,4010
Kvantitet 10 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: bryts ner i vatten, löslig i alkohol och eter
Viskositet 1,79 mPa (20 °C)
Formel vikt 154.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.