Läs mer
Diethyl Sulfate-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Sulfate-d10 |
| CAS | 96617-81-1 |
| Molekylformel | C4 D10 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Parecoxib Impurity 45-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.246 |
| Formel vikt | 164.093 |