Läs mer
Dietylsulfid, 96 %
Beskrivning
Dietylsulfid används som lösningsmedel för vattenfria mineralsalter och i pläteringsbad för beläggning av metaller med guld eller silver. Det används som ett smakämne. Det används också i additionsreaktionen med platinadiklorid för att framställa platinaetynyldimerer och polymerer med vidhängande ferrocenylgrupp. Vidare används den vid framställning av trietylsulfoniumetylsulfat genom reaktion med svavelsyradietylester. Utöver detta används det i kvantifieringsförfarandet av flyktiga svavelföreningar genom fastfasmikroextraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylsulfid används som lösningsmedel för vattenfria mineralsalter och i pläteringsbad för beläggning av metaller med guld eller silver. Det används som ett smakämne. Det används också i additionsreaktionen med platinadiklorid för att framställa platinaetynyldimerer och polymerer med vidhängande ferrocenylgrupp. Vidare används den vid framställning av trietylsulfoniumetylsulfat genom reaktion med svavelsyradietylester. Utöver detta används det i kvantifieringsförfarandet av flyktiga svavelföreningar genom fastfasmikroextraktion.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etanol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl sulfide |
| Smältpunkt | -104 °C |
| Densitet | 0.835 |
| Kokpunkt | 90 °C till 92 °C |
| Flampunkt | −10 °C (14 °F) |
| Odör | Vitlöksliknande |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2375 |
| Beilstein | 1696909 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.