Läs mer
Diethyl sulfide, 96%
Produktkod. p-7043925
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312186 10 g 10g
11322186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03493.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90.18 g/mol
Dietylsulfid används som lösningsmedel för vattenfria mineralsalter och i pläteringsbad för beläggning av metaller med guld eller silver. Det används som ett smakämne. Det används också i additionsreaktionen med platinadiklorid för att framställa platinaetynyldimerer och polymerer med vidhängande ferrocenylgrupp. Vidare används den vid framställning av trietylsulfoniumetylsulfat genom reaktion med svavelsyradietylester. Utöver detta används det i kvantifieringsförfarandet av flyktiga svavelföreningar genom fastfasmikroextraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylsulfid används som lösningsmedel för vattenfria mineralsalter och i pläteringsbad för beläggning av metaller med guld eller silver. Det används som ett smakämne. Det används också i additionsreaktionen med platinadiklorid för att framställa platinaetynyldimerer och polymerer med vidhängande ferrocenylgrupp. Vidare används den vid framställning av trietylsulfoniumetylsulfat genom reaktion med svavelsyradietylester. Utöver detta används det i kvantifieringsförfarandet av flyktiga svavelföreningar genom fastfasmikroextraktion.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etanol och eter. Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-93-2
Molekylformel C4H10S
Molekylvikt (g/mol) 90.18
MDL-nummer MFCD00009270
InChI-nyckel LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
PubChem CID 9609
ChEBI CHEBI:27710
IUPAC-namn etylsulfanyletan
LEDER CCSCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl sulfide
Smältpunkt -104°C
Densitet 0.835
Kokpunkt 90°C to 92°C
Flampunkt −10°C (14°F)
Odör Garlic-like
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2375
Beilstein 1696909
Merck Index 14,3854
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vikt 90.19
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.