Läs mer
Dietylsulfid, TRC
Produktkod. 30382408
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30382408 50 g
1 options
Produktkod. 30382408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44500550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylsulfide
CAS 352-93-2
Molekylformel C4 H10 S
Kvantitet 50 g
Synonym Ethane, 1,1'-thiobis-, Ethyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[ethane], (Ethylsulfanyl)ethane, 3-Thiapentane, Diethyl sulfide, Diethylthioether, Ethyl monosulfide, Ethyl thioether, Ethylthioethane, NSC 75157, Thioethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCSCC
IUPAC-namn etylsulfanyletan
Molekylvikt (g/mol) 90.1872
Formel vikt 90.0503