Läs mer
Diethyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Sulfone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 122.0402 |