Läs mer
Dietylsulfat, TRC
Produktkod. 30381463
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30381463 500 g
1 options
Produktkod. 30381463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444970500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Molekylformel C4H10O4S
Kvantitet 500 g
Synonym Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
InChI formel InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOS(=O)(=O)OCC
IUPAC-namn dietylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 154.18
Formel vikt 154.03