Learn More
Diethyl Sulphate, TRC
Codice prodotto. 30381463
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30381463 500 g 500g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30381463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444970500G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Molecular Formula C4H10O4S
Quantity 500 g
Synonym Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
InChI Formula InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
IUPAC Name diethyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Formula Weight 154.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.