Läs mer
Dietylsulfat, TRC
Produktkod. 30379613
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30379613 250 g
1 options
Produktkod. 30379613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444970250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Molekylformel C4H10O4S
Kvantitet 250 g
Synonym Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
InChI formel InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOS(=O)(=O)OCC
IUPAC-namn dietylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 154.18
Formel vikt 154.03