Läs mer
Diethyl terephthalate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31103681
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31103681 100 g
31099501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31103681 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD124771100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl terephthalate
CAS 636-09-9
Molekylformel C12H14O4
MDL-nummer MFCD00039891
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(OCC)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Procent renhet 98%