Läs mer
Dietyltereftalat, TRC
Produktkod. 30385335
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30385335 5 g
1 options
Produktkod. 30385335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4451305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Molekylformel C12 H14 O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
IUPAC-namn Dietylbensen-1,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 222.2372
Formel vikt 222.0892