Läs mer
Dietyltert-butylmalonat, 96 %
Produktkod. 11357246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357246 25 g 25g
11337246 1 g 1g
11347246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09131.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 759-24-0 | C11H20O4 | 216,28 g/mol
Dietyl-tert-butylmalonat används vid framställning av enantiomerer av 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-fosfabicyklo[2.2.2]oktan-1-sulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dietyl-tert-butylmalonat används vid framställning av enantiomerer av 4-tert-butyl
-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-fosfabicyklo[2.2.2]oktan-1-sulfid.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 759-24-0
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.28
MDL-nummer MFCD00009152
InChI-nyckel RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tert-butylmalonate, diethyl t-butylmalonate, diethyl 1,1-dimethylethyl malonate, diethyl 2-tert-butyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl-, diethyl ester, diethyltert-butylmalonate, diethyl 2-tert-butylmalonate #, tert-butylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
PubChem CID 69798
IUPAC-namn dietyl-2-tert-butylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl tert-butylmalonate
Densitet 0.978
Kokpunkt 102 °C till 104 °C (11 mmHg)
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 25 g
Beilstein 1781709
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 216.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.