Läs mer
Dietyltetrafluorsuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389175
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389175 5 g 5g
11379175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16469.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 377-71-9 | C8H10F4O4 | 246.158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 377-71-9
Molekylformel C8H10F4O4
Molekylvikt (g/mol) 246.158
MDL-nummer MFCD00015155
InChI-nyckel BLZSSBPZHBFNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tetrafluorosuccinate, diethyl perfluorosuccinate, butanedioic acid, tetrafluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorosuccinate, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro-, 1,4-diethyl ester, 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-dioate, diethyltetrafluorosuccinate, ethyl perfluorosuccinate, acmc-1cqkj
PubChem CID 67834
IUPAC-namn dietyl-2,2,3,3-tetrafluorbutandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(C(=O)OCC)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl tetrafluorosuccinate
Densitet 1.273
Kokpunkt 78°C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.368
Kvantitet 5 g
Beilstein 1798175
Formel vikt 246.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.