Läs mer
Dietyl trans-1,2-cyklopropandikarboxylat, 97 %
Produktkod. 10062220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10062220 5 g Glasflaska 5g
10045813 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169180050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
CAS: 3999-55-1 | C9H14O4 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3999-55-1
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00198002
InChI-nyckel SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Synonym diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
PubChem CID 11715303
IUPAC-namn dietyl (IR,2R)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 70 °C till 75 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 98 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C3H4(CO2C2H5)2
Brytningsindex 1,4400 till 1,442
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.