Läs mer
Dietyltriklometylfosfonat, 98 %
Produktkod. 11371398
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371398 10 g 10g
11361398 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010306.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
CAS: 866-23-9 | C5H10Cl3O3P | 255,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866-23-9
Molekylformel C5H10Cl3O3P
Molekylvikt (g/mol) 255.46
MDL-nummer MFCD00013666
InChI-nyckel RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
PubChem CID 70085
IUPAC-namn 1-[etoxi(triklormetyl)fosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl trichloromethylphosphonate
Densitet 1.3670 g/mL
Kokpunkt 128 °C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3278
Formel vikt 255.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.