Läs mer
Diethyl Urethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Urethane |
| CAS | 3553-80-8 |
| Molekylformel | C7H15NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl N,N-diethylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-8(5-2)7(9)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OCC)N(CC)CC |
| IUPAC-namn | ethyl diethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.11 |