Läs mer
Dietylvinylfosfonat, 97 %
Produktkod. 10410822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10410822 10 g Glasflaska 10g
10081711 25 g Glasflaska 25g
10465745 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10410822 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152150100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 682-30-4
Molekylformel C6H13O3P
Molekylvikt (g/mol) 164.14
MDL-nummer MFCD00009079
InChI-nyckel DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
IUPAC-namn 1-[etenyl(etoxi)fosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(OCC)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl vinylphosphonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 202°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Brytningsindex 1.4280 to 1.43
Kvantitet 10 g
Formel vikt 164.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.