Läs mer
Dietylamin 2000 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322924
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322924 1 ml
1 options
Produktkod. 30322924 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12604500WA2000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine
CAS 109-89-7
Analyt- eller komponentnamn Diethylamine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H11 N
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCNCC
IUPAC-namn N-etylethanamin
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 73,0891 g/mol