Läs mer
Dietylamin, 99,5%, extra ren, omdestillerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10198372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10198372 1 L Glasflaska -
10054352 100 mL Glasflaska 100ml
11995161 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10198372 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378370010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-89-7
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
MDL-nummer MFCD00009032
InChI-nyckel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC-namn N-etyletanamin
LEDER CCNCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine
Smältpunkt -50.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7100g/mL, 0.71
Kokpunkt 55.0°C
Flampunkt −23°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NH
Brytningsindex 1.3840 to 1.3860
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1154
Merck Index 15,3122
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viskositet 0.34 mPa.s (25°C)
Formel vikt 73.13
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.