Läs mer
Dietylamin, 99+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10093073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10093073 250 mL Glasflaska 250ml
10001510 5 mL Glasflaska 5ml
10636922 1 L Glasflaska 1 L
10001500 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11975161 10 L Metall trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10093073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149452500
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-89-7
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
MDL-nummer MFCD00009032
InChI-nyckel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
LEDER CCNCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine
Smältpunkt -50,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7100g/mL, 0.71
Kokpunkt 55,0 °C
Flampunkt −23 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NH
Brytningsindex 1,3840 till 1,3860
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Merck Index 15, 3122
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol och mest vanligt ekologiska, lösningsmedel
IUPAC-namn N-etyletanamin
Viskositet 0,34 mPa (25 °C)
Formel vikt 73.13
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.