Läs mer
Dietylamin, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10408790 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408790 2.5 L 2.5 L
10345990 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10408790 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2110/17
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 109-89-7
Molekylvikt (g/mol) 73.14
MDL-nummer 9032
InChI-nyckel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dietylamin
LEDER CCNCC
Specifikationer
Smältpunkt -50 °C
Färg Färglös
pH 12
Kokpunkt 55 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H11N
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 73,13 g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.